3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32947-1G OR32947-5G
APOSOR32947-1GEA 270 EUR
APOSOR32947-1G APOSOR32947-5G
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02223275
Núm. CAS: 134796-54-6