Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(octyloxy)benzoate
OR3295-100G OR3295-25G OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA 77 EUR
APOSOR3295-100G APOSOR3295-25G APOSOR3295-5G
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Formula: C₁₆H₂₄O₃
MW: 264,360 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070805
Núm. CAS: 62435-37-4