1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32950-1G OR32950-5G
APOSOR32950-1GEA 163 EUR
APOSOR32950-1G APOSOR32950-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139009
Núm. CAS: 87394-54-5