1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32955-5G
APOSOR32955-5GEA 366 EUR
APOSOR32955-5G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139897
Núm. CAS: 338783-23-6