5-Isoquinolineboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3296-100MG OR3296-1G
APOSOR3296-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR3296-100MG APOSOR3296-1G
5-Isoquinolineboronic acid 97%
5-Isoquinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839356
Núm. CAS: 371766-08-4