2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-{[(2E)-4-Oxo-4-phenylbut-2-en-2-yl]amino}acetonitrile
OR32964-1G OR32964-25G OR32964-5G
APOSOR32964-1GEA 180 EUR
APOSOR32964-1G APOSOR32964-25G APOSOR32964-5G
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102733
Núm. CAS: 56464-51-8