Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 8-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
OR32980-5G
APOSOR32980-5GEA 81.2 EUR
APOSOR32980-5G
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173390
Núm. CAS: 77156-75-3