Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32981-1G OR32981-5G
APOSOR32981-1GEA 63.8 EUR
APOSOR32981-1G APOSOR32981-5G
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173395
Núm. CAS: 27568-05-4