Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32982-1G
APOSOR32982-1GEA 224 EUR
APOSOR32982-1G
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173405
Núm. CAS: 26893-17-4