(4-Metoxibencil)malononitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32986-1G OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA 244 EUR
APOSOR32986-1G APOSOR32986-5G
(4-Metoxibencil)malononitrilo 95%
(4-Metoxibencil)malononitrilo
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231623
Núm. CAS: 5553-92-4