3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Benzyloxy)-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32987-1G OR32987-5G
APOSOR32987-1GEA 101 EUR
APOSOR32987-1G APOSOR32987-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215656
Núm. CAS: 61160-18-7