3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32989-1G
OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA
270
EUR
APOSOR32989-1G
APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formula:
C₆H₇NO₂ MW: 125,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02585559 Núm. CAS: 17184-19-9 |