1-Fenilindolina-2,3-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32991-5G OR32991-25G
APOSOR32991-5GEA 91.5 EUR
APOSOR32991-5G APOSOR32991-25G
1-Fenilindolina-2,3-diona 97%
1-Fenilindolina-2,3-diona
Formula: C₁₄H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082681
Núm. CAS: 723-89-7