4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32995-1G OR32995-25G OR32995-5G
APOSOR32995-1GEA 180 EUR
APOSOR32995-1G APOSOR32995-25G APOSOR32995-5G
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456170
Núm. CAS: 57728-67-3