2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32998-1G OR32998-5G
APOSOR32998-1GEA 336 EUR
APOSOR32998-1G APOSOR32998-5G
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide
Formula: C₇H₆ClIN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01315229
Núm. CAS: 343373-23-9