3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33-1G OR33-5G
APOSOR33-1GEA 50.9 EUR
APOSOR33-1G APOSOR33-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940432
Núm. CAS: 144026-74-4