4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33002-1G OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA 336 EUR
APOSOR33002-1G APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Formula: C₁₄H₁₄ClN₃O
MW: 275,74 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00754198
Núm. CAS: 343373-72-8