[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 3-Hydroxymethyl-5-phenylisoxazole
OR33005-1G OR33005-5G
APOSOR33005-1GEA 180 EUR
APOSOR33005-1G APOSOR33005-5G
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1840 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01444104
Núm. CAS: 1619-37-0