2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33007-1G OR33007-5G
APOSOR33007-1GEA 71.2 EUR
APOSOR33007-1G APOSOR33007-5G
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
2,6-Dibromopyridine N-Oxide
Formula: C₅H₃Br₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234019
Núm. CAS: 25373-69-7