6-Piperidinonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Piperidin-1-yl)nicotinic acid, 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid, 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR33039-1G OR33039-5G
APOSOR33039-1GEA 232 EUR
APOSOR33039-1G APOSOR33039-5G
6-Piperidinonicotinic acid 95%
6-Piperidinonicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791231
Núm. CAS: 120800-50-2