3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33055-1G OR33055-5G
APOSOR33055-1GEA 336 EUR
APOSOR33055-1G APOSOR33055-5G
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056650
Núm. CAS: 274907-08-3