4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33056-1G OR33056-5G
APOSOR33056-1GEA 336 EUR
APOSOR33056-1G APOSOR33056-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782410
Núm. CAS: 342889-39-8