4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33060-1G OR33060-25G OR33060-5G
APOSOR33060-1GEA 122 EUR
APOSOR33060-1G APOSOR33060-25G APOSOR33060-5G
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215380
Núm. CAS: 75999-06-3