2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33066-1G OR33066-25G OR33066-5G
APOSOR33066-1GEA 180 EUR
APOSOR33066-1G APOSOR33066-25G APOSOR33066-5G
2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formula: C₁₁H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100132
Núm. CAS: 7692-89-9