1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33070-1G OR33070-5G OR33070-25G
APOSOR33070-1GEA 180 EUR
APOSOR33070-1G APOSOR33070-5G APOSOR33070-25G
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935944
Núm. CAS: 4399-77-3