1-Benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33072-1G OR33072-5G
APOSOR33072-1GEA 270 EUR
APOSOR33072-1G APOSOR33072-5G
1-Benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101801
Núm. CAS: 4332-79-0