4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33077-1G OR33077-5G
APOSOR33077-1GEA 270 EUR
APOSOR33077-1G APOSOR33077-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₉H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231866
Núm. CAS: 40545-65-1