Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3308-100MG OR3308-250MG OR3308-1G
APOSOR3308-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG APOSOR3308-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9537 g/mol
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06739225
Núm. CAS: 913835-63-9