1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33083-1G OR33083-5G
APOSOR33083-1GEA 270 EUR
APOSOR33083-1G APOSOR33083-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₈Cl₂O₃S
MW: 267,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202208
Núm. CAS: 344275-49-6