Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33089-1G OR33089-5G
APOSOR33089-1GEA 180 EUR
APOSOR33089-1G APOSOR33089-5G
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665075
Núm. CAS: 53164-33-3