6-Indoleboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-6-boronic acid
OR3309-1G OR3309-5G OR3309-25G
APOSOR3309-1GEA 43.5 EUR
APOSOR3309-1G APOSOR3309-5G APOSOR3309-25G
6-Indoleboronic acid 95%
6-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Pto. de fusión: 177…181 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095176
Núm. CAS: 147621-18-9