2-Chloro-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-ethanone 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR33090-1G OR33090-5G
APOSOR33090-1GEA 270 EUR
APOSOR33090-1G APOSOR33090-5G
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-ethanone 95%
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-ethanone
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00232525
Núm. CAS: 40943-25-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR