6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33095-1G OR33095-5G
APOSOR33095-1GEA 336 EUR
APOSOR33095-1G APOSOR33095-5G
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117816
Núm. CAS: 109306-98-1