(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33098-1G OR33098-5G
APOSOR33098-1GEA 180 EUR
APOSOR33098-1G APOSOR33098-5G
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one
Formula: C₁₅H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179142
Núm. CAS: 138716-23-1