2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
OR33099-1G
OR33099-5G
APOSOR33099-1GEA
270
EUR
APOSOR33099-1G
APOSOR33099-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol
Formula:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128327 Núm. CAS: 32277-91-1 |