4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33101-1G OR33101-5G OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA 180 EUR
APOSOR33101-1G APOSOR33101-5G APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Formula: C₉H₁₀Cl₂N₂O
MW: 233.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664609
Núm. CAS: 339014-78-7