N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33106-1G OR33106-25G OR33106-5G
APOSOR33106-1GEA 180 EUR
APOSOR33106-1G APOSOR33106-25G APOSOR33106-5G
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793413
Núm. CAS: 339015-92-8