4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3311-1G OR3311-250MG
APOSOR3311-1GEA 1500 EUR
APOSOR3311-1G APOSOR3311-250MG
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid
Formula: C₁₇H₁₇BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689479
Núm. CAS: 380499-66-1