Ácido 1-metilindol-3-ilacético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-3-indoleacetic acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 516 EUR
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
Ácido 1-metilindol-3-ilacético 95%
Ácido 1-metilindol-3-ilacético
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130160
Núm. CAS: 1912-48-7