1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33118-1G
OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA
270
EUR
APOSOR33118-1G
APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Formula:
C₁₂H₁₄BrNO MW: 268,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08056661 Núm. CAS: 178261-64-8 |