Ácido 3-Cianofenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3312-25G OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA 34.8 EUR
APOSOR3312-25G APOSOR3312-5G
Ácido 3-Cianofenilborónico 98%
Ácido 3-Cianofenilborónico
Formula: C₇H₆BNO₂
Pto. de fusión: 298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318967
Núm. CAS: 150255-96-2