N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 180 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Formula: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314625
Núm. CAS: 54582-34-2