N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33123-1G OR33123-25G OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA 180 EUR
APOSOR33123-1G APOSOR33123-25G APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314630
Núm. CAS: 65608-74-4