(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-(phenoxymethyl)thiazole, 2-Chloro-5-(phenoxymethyl)-1,3-thiazole
OR33127-1G OR33127-25G OR33127-5G
APOSOR33127-1GEA 115 EUR
APOSOR33127-1G APOSOR33127-25G APOSOR33127-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95%
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether
Formula: C₁₀H₈NOClS
MW: 225,6946 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443853
Núm. CAS: 339018-23-4