2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33128-1G
APOSOR33128-1GEA 180 EUR
APOSOR33128-1G
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine
Formula: C₁₀H₇IN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443687
Núm. CAS: 330792-86-4