Ácido 4-Cianofenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
OR3313-25G OR3313-5G OR3313-100G
APOSOR3313-25GEA 43.5 EUR
APOSOR3313-25G APOSOR3313-5G APOSOR3313-100G
Ácido 4-Cianofenilborónico
Ácido 4-Cianofenilborónico
Formula: C₇H₆BNO₂
MW: 146.94 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318968
Núm. CAS: 126747-14-6