1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33130-1G OR33130-5G
APOSOR33130-1GEA 180 EUR
APOSOR33130-1G APOSOR33130-5G
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443772
Núm. CAS: 182141-36-2