3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2E)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)prop-2-enenitrile
OR33137-1G OR33137-25G OR33137-5G
APOSOR33137-1GEA 180 EUR
APOSOR33137-1G APOSOR33137-25G APOSOR33137-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871637
Núm. CAS: 748807-82-1