2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3314-250MG OR3314-100MG
APOSOR3314-250MGEA 0 EUR
APOSOR3314-250MG APOSOR3314-100MG
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Pto. de fusión: 263…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689478
Núm. CAS: 913835-71-9