N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33148-1G OR33148-25G OR33148-5G
APOSOR33148-1GEA 180 EUR
APOSOR33148-1G APOSOR33148-25G APOSOR33148-5G
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02187344
Núm. CAS: 453557-74-9